Learn More
Methacrolein, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643572 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10643572 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10267073 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10275253 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10069560 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10643572 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 292835000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methacrolein, 90 %, C4H6O, CAS-Nummer-78-85-3, 2-Methyl-2-prostraf, 2-Methylprostraf, 2-Methylacrolein, 2-Methylenpropanal, 2-prostraf, 2-Methyl, Isobutenal, Methacrylaldehyd, Methacrylaldehyd, Methylacrylaldehyd, Methacrolein, 50 ml, 88 % min. (GC), 01, III, 2981, 69,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-85-3
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00006974
InChI-Schlüssel STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrolein
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt -81.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8470g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.4145
Menge 500 mL
Beilstein 01, III, 2981
Relative Dichte 0.847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit