Learn More
Methacrolein, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-156298 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10267073
Marke: Thermo Scientific Acros 292830100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methacrolein, 90 %, C4H6O, CAS-Nummer-78-85-3, 2-Methyl-2-prostraf, 2-Methylprostraf, 2-Methylacrolein, 2-Methylenpropanal, 2-prostraf, 2-Methyl, Isobutenal, Methacrylaldehyd, Methacrylaldehyd, Methylacrylaldehyd, Methacrolein, 50 ml, 88 % min. (GC), 01, III, 2981, 69,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-85-3
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00006974
InChI-Schlüssel STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrolein
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt -81.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8470g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.4145
Menge 10 mL
Beilstein 01, III, 2981
Relative Dichte 0.847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Viskosität 0.49 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit