Learn More
Methacrylsäureamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318116 500 g 500 Gramm
11308116 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15013.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85.106 g/mol
Methacrylamide is a reagent used in the production of polymers and copolymers. It is also used as a raw material in the production of chemicals for industrial and professional use such as textiles, leather, fur, bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys), building and construction work, electricity, steam, gas, water supply and sewage treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methacrylamid ist ein Reagenz für die Herstellung von Polymeren und Copolymeren. Wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Chemikalien für den industriellen und professionellen Gebrauch verwendet, wie z. B. für Textilien, Leder, Pelze, Schüttgüter, Großchemikalien (einschließlich Erdölprodukte), Feinchemikalien, Formulierung [Mischung] von Zubereitungen und/oder Umverpackungen (ausgenommen Legierungen), Bau- und Konstruktionsarbeiten, Strom, Dampf, Gas, Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (202 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-39-0
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.106
MDL-Nummer MFCD00008018
InChI-Schlüssel FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
PubChem CID 6595
ChEBI CHEBI:51759
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propenamid
SMILES CC(=C)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylamide
Schmelzpunkt 107°C to 112°C
Dichte 1.115
Siedepunkt 215°C
Menge 500 g
Beilstein 605397
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (202g/L at 20°C).
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 98%