Learn More
Methacrylamid, TRC
Artikelnummer. 30474045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474045 2.5 g 2.50 Gramm
30471348 250 mg 250 Milligramm
30465810 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2588132.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-39-0
Summenformel C4 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 85.1
Synonym 2-Propenamide, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-2-propenamide (ACI), Methacrylamide (8CI), 2-Methylacrylamide, 2-Methylpropenamide, Methacrylic acid amide, Methacrylic amide, NSC 23772, NSC 24147
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propenamid
SMILES CC(=C)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylamide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Formelmasse 85.0528