Learn More
Methacrylic acid, 99+%, stab. with 250ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11377128
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377128 3 kg 3 Kilogramm
11357128 250 g 250 Gramm
11367128 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11377128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015546.A5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Methacrylic acid is used as a monomer to prepare polymers. It acts a precursor for the preparation methyl methacrylate, N-substituted methacryl amides, methacrylamide, N-substituted methacryl amides and acryloyl chloride. It enhances the adhesion of surface coatings and adhesives. It acts as auxiliaries for the textile industry. It is involved in the preparation of poly (methacrylic acid)/montmorillonite nanocomposites, which finds application in the leather tanning process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-41-4
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002651
InChI-Schlüssel CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propensäure
SMILES CC(=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic acid
Namenshinweis Stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 1.015 g/mL
pH 2.0 to 2.2
Siedepunkt 163°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.431
Menge 3 kg
UN-Nummer UN2531
Beilstein 1719937
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,5941
Löslichkeitsinformationen Miscible with warm water,chloroform,ethanol,ether and organic solvents.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit