Learn More
Methacrylic Acid-d6, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methacrylic Acid-d6 |
| CAS | 92140-95-9 |
| Summenformel | C4 D6 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 2-Propenoic-3,3-d2 acid-d, 2-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 2-(Methyl-d3)-2-propenoic-3,3-d2 acid-d (ACI), Methacrylic Acid-d6, Methacrylic Acid-D6, α-Methylacrylic acid-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)/i1D2,2D3/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C(=C([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | deuterio 3,3-dideuterio-2-(trideuteriomethyl)prop-2-enoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 92.1262 |
| Formelmasse | 92.0744 g/mol |
| Mehr anzeigen |