Learn More
Methacrylic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methacrylic acid-methyl ester |
| CAS | 80-62-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methacrylic acid-methyl ester |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C5 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-Name | methyl 2-methylprop-2-enoate |
| Mehr anzeigen |