Learn More
Methacryloylchlorid, 97 %, stab.
Artikelnummer. 11456820
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11456820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14511.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methacryloylchlorid wird bei der Herstellung von polymeren Materialien verwendet. Reagiert mit L-Histidin und bildet das funktionelle Monomer. Wird auch zur Herstellung von Monomer-2-Methacrylamido-Caprolactam, Amidmonomeren durch Amidierung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Äthern und organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-46-7
Summenformel C4H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 104.533
MDL-Nummer MFCD00000716
InChI-Schlüssel VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-Enoylchlorid
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacryloyl chloride
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
UN-Nummer UN3488
Beilstein 878175
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ethers and organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) 97%