Learn More
Methylcyclopentan, 99 %
Artikelnummer. 11429117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429117 1 g 1 Gramm
11439117 5 g 5 Gramm
11449117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20662.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219726-61-1
Summenformel C9H16
Molekulargewicht (g/mol) 124.227
MDL-Nummer MFCD00045430
InChI-Schlüssel AYPUQHOHNKLMOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallylcyclopentane, 2-methylprop-2-en-1-yl cyclopentane, 3-cyclopentyl-2-methyl-1-propene, acmc-1caob, 2-methyl-allyl cyclopentane, 2-methyl-2-propenyl cyclopentane #, cyclopentane, 2-methyl-2-propen-1-yl
PubChem CID 548977
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-enylcyclopentan
SMILES CC(=C)CC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methallylcyclopentane
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 124.23
Reinheit (%) 99%