Learn More
Methyltri-n-Butylzinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as a methallylating reagent. Also used as a sole curative. It is used as a primary and secondary intermediates in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Methallylierungs-Reagenz verwendet. Wird auch als Sole-Heilmittel verwendet. Es dient als primäres und sekundäres Zwischenprodukt in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methallyltri-n-butyltin |
| Brechungsindex | 1.4875 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2788 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
| Formelmasse | 345.16 |
| Reinheit (%) | 98% |