Learn More
Methamidophos 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318311 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318311 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14980000AC100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methamidophos
CAS 10265-92-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methamidophos
Versandbedingung +20°C
Summenformel C2 H8 N O2 P S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methamidophos
InChI-Formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
SMILES COP(=O)(N)SC
IUPAC-Name [Amino(methylsulfanyl)phosphoryl]Oxymethan
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 141.13
Menge 1 mL
Formelmasse 141.0013 g/mol