Learn More
Methansulfonamid, 97+%
Artikelnummer. 11478820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478820 10 g 10 Gramm
11488820 50 g 50 Gramm
11498820 250 g 250 Gramm
11424243 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10885.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3144-09-0 | CH₅NO₂S | 95,12 g/mol
Methansulfonamid reagiert mit Thionylchlorid, Cyanaten, Kohlenstoffdisulfid und Ketonen und Aldehyden zur Herstellung von Pharmazeutika, Aufhellungsmitteln und anderen Zielmolekülen. Wird auch in biologischen Studien zur Vorhersage der Bindungsaffinität und des Bindungsmodus von Proteinligandenkomplexen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Methansulfonamid reagiert mit Thionylchlorid, Cyanaten, Kohlenstoffdisulfid und Ketonen und Aldehyden zur Herstellung von Pharmazeutika, Aufhellungsmitteln und anderen Zielmolekülen. Wird auch in biologischen Studien zur Vorhersage der Bindungsaffinität und des Bindungsmodus von Proteinligandenkomplexen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3144-09-0
Summenformel CH5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 95.12
MDL-Nummer MFCD00007940
InChI-Schlüssel HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
IUPAC-Name Methanesulfonamid
SMILES CS(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonamide
Schmelzpunkt 87°C to 93°C
Menge 10 g
Beilstein 1740835
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 95.13
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonamide
RUO– Nur für Forschungszwecke