Learn More
Methansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30466083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466083 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260000100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonamide
CAS 3144-09-0
Summenformel CH5NO2S
Menge 100 g
Synonym Mesylamide, Methanesulfonic Amide, Methanesulphonamide, Methylsulfonamide, NSC 191039, NSC 271
InChI-Formel InChI=1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
SMILES CS(=O)(=O)N
IUPAC-Name Methanesulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 95.12
Formelmasse 95.0041