Learn More
Methansulfonat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methansulfonat |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 g/l |
| Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 250 ml |