Learn More
Methansulfonsäure, 70 % aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423398 2500 mL 2500 Milliliter
11403398 100 mL 100 Milliliter
11413398 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17803.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Methane sulfonic acid 70% solution is used virtually in all electronic applications involving tin or tin-alloy plating from non fluoborate systems. It replaces phosphoric acid in detergent formulations, thereby helping to avoid environmental phosphate pollution. It is used in the preparation of polyaniline/graphene nanocomposites, which enhances its thermal and electrical properties. It is utilized for electropolishing of aluminum as well as in electroplating of noble metals like gold, platinum, palladium and their alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methansulfonsäure als 70%-ige Lösung wird praktisch in allen elektronischen Anwendungen verwendet, bei denen Plattierungen aus Zinn oder Zinnlegierungen aus Nicht-Fluoborat-Systemen verwendet werden. Ersetzt Phosphorsäure in Waschmittelformulierungen und trägt so zur Vermeidung der Umweltverschmutzung durch Phosphate bei. Wird bei der Herstellung von Polyanilin-/Graphen-Nanokompositen verwendet und verbessert die thermischen und elektrischen Eigenschaften. Wird zum Elektropolieren von Aluminium sowie zum Galvanisieren von Edelmetallen wie Gold, Platin, Palladium und deren Legierungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Geringfügig mischbar mit Benzol und Toluol. Nicht mischbar mit Paraffinen.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Aminen, starken Reduktionsmitteln, Ethylvinylether, Flusssäure, starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Summenformel CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00007518
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-Name Methansulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic acid
Dichte 1.32
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2586
Merck Index 14,5954
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Formelmasse 96.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70% wässrige Lösung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulphonic acid, 70% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulphonic acid