Learn More
Methansulfonsäure, BAKER™, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558814 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
0.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15558814 500 g 0.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558814 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. P68407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methansulfonsäure
CAS 75-75-2
Flammpunkt 189.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel CH4O3S
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.48 kg
Synonym Methansulfonsäure, Sulfomethan, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Methansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Formelmasse 96.1