Learn More
Methansulfonanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468820 25 g 25 Gramm
11410943 10 g 10 Gramm
11420943 50 g 50 Gramm
11430943 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13328.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol
Methanesulfonic anhydride is used to prepare methylsulfonyl esters called as mesylates. It finds application in the reaction of aromatic alkylation. It reacts with dimethylsulfoxide to get sulfoxonium complex, which is a useful oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methansulfonanhydrid wird zur Herstellung von als „Mesylate“ bezeichnete Methylsulfonyl-Estern verwendet. Findet Anwendung in der Reaktion der aromatischen Alkylierung. Reagiert mit Dimethylsulfoxid zu einem Sulfoxoniumkomplex, ein nützliches Oxidationsmittel.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7143-01-3
Summenformel C2H6O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
MDL-Nummer MFCD00007556
InChI-Schlüssel IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
PubChem CID 81560
IUPAC-Name Methylsulfonylmethanesulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic anhydride
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Siedepunkt 125°C (4 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 972316
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic anhydride