missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methansulfonanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021123
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11410943

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13328.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol

Methanesulfonic anhydride is used to prepare methylsulfonyl esters called as mesylates. It finds application in the reaction of aromatic alkylation. It reacts with dimethylsulfoxide to get sulfoxonium complex, which is a useful oxidizing agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methansulfonanhydrid wird zur Herstellung von als „Mesylate“ bezeichnete Methylsulfonyl-Estern verwendet. Findet Anwendung in der Reaktion der aromatischen Alkylierung. Reagiert mit Dimethylsulfoxid zu einem Sulfoxoniumkomplex, ein nützliches Oxidationsmittel.

Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7143-01-3
Summenformel C2H6O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
MDL-Nummer MFCD00007556
InChI-Schlüssel IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
PubChem CID 81560
IUPAC-Name Methylsulfonylmethanesulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methanesulfonic anhydride
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Siedepunkt 125°C (4 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 972316
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulphonic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanesulphonic acid, anhydride

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt