Learn More
Methanol, 99.8 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-geprüft für die Pestizid-Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10542101 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10133051 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10542101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 €
    68.65 € / 2.5 Liter
    Sparen 54.35 €
    44% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0°C
Namenshinweis ECD Tested, for Pesticide Analysis
Dichte 0.7910g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3280 to 1.3300
Rückstand nach Verdampfung 0.0002% max.
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 0.791
Strukturformel CH3OH
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Siedepunkt 64.7°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.8%
Güte Rückstandsanalyse