missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Mouse COMP/Thrombospondin-5 ELISA Kit (Colorimetric)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 1.56 to 100 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.94 ng/mL |
| Immunassay-Kit-Format | Colorimetric Detection Kit |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Cell Supernatant |
| Spezifität | This kit recognizes Mouse COMP/Thrombospondin-5 in. samples. No Significant cross-reactivity or interference between Mouse COMP/Thrombospondin-5 and analogues was observed. |
| Zielspezies | Mouse |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1311 |
| Gensymbol | COMP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?