Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10007540 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10007540
Marke: JT Baker 8402.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Gradientenklasse für HPLC
  • Fluoreszenz-Trace-Verunreinigungen (als Chinin-Basis), ppb:
    • Gemessen am Emissionmaximum für Lösungsmittelverunreinigungen max 1.0
    • Gemessen bei 450 nm max. 0,3
    • Gradienten-Elutionstest Ultraviolett-Absorption (a.e.):
      • bei 235 nm max. 0,005
      • bei 254 nm max. 0,001
    • Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
      • bei 225 nm max. 0,20
      • bei 254 nm max. 0,02
      • bei 280 nm max. 0,01
      • bei 350 nm max. 0,01
      • UV-Abschaltung, max 206 nm
Spezifikation
Schmelzpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Dichte 0.7918 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 64.6°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.8%
Rückstand nach Verdampfung max. 2 ppm
Summenformel CH4O
Titrierbare Säure max. 0.0003 meq/g
Titrierbare Base max. 0.0001 meq/g
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser max. 0.02%
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.