Learn More
Methanol CHROMASOLV™, Gradientengehalt, für HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Artikelnummer. 15654680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15654680 6 x 1 l 6 Stück
15604680 100 ml 100 Milliliter
15614680 1 l 1 Liter
15624680 2.5 l 2.50 Liter
15644680 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15654680 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 348856X1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Pure-Pac™ Für Behälter der Klasse II wird der Micromatic MacroValve-Kuppler Z560723 zum Dosieren von Lösungsmitteln benötigt. Das Produkt wurde durch einen 0,2-μµm-Filter gefiltert.
  • Gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC
  • Zusätzlich getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Niedriges UV-Profil durch HPLC
  • LC-Basislinie mit niedrigemVerunreinigungsgradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spécification
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Namenshinweis für die HPLC
Extinktion Absorption/ gemäß
Dichte 0,791 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Brechungsindex n20/D 1.329
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97,68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Siedepunkt 64,7 °C
Formelmasse 32,04 g/mol
Reinheit (%) ≥99,9 %
Güte CHROMASOLV™ Gradient
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Mention de danger
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H370-Schädigt die Organe.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.