Learn More
Methanol, Für die Analyse von Pestizidrückständen, Solstice
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
44.00 € - 325.00 €
Produkte 3
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634200
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34485-1L
44.00 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15644200
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34485-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.00 €
55.66 € / 2.5 Liter
Sparen 37.34 €
40% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15654200
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34485-4X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.