Learn More
Methanol-d, > 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanol-d |
| Dichte | 0,813 g/mL |
| Flammpunkt | 11 °C (54 °F) |
| Brechungsindex | 1,327 |
| Menge | 25 g |
| CAS | 1455-13-6 |
| Schmelzpunkt | °C bis 98 °C |
| Siedepunkt | 64,7 °C |
| Prozentgehaltsbereich | >99.5% (Isotopic) |
| Summenformel | CH4O |
| Mehr anzeigen |