Learn More
Methanol-d4, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16327731 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16327731
Marke: Thermo Scientific 464040101
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CD4O | 36.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel CD4O
Molekulargewicht (g/mol) 36.06
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Dichte 0,8880 g/mL
Flammpunkt 12 °C
Brechungsindex 1,3262
Relative Dichte 0,8880
Menge 10 ml
Schmelzpunkt -99,0 °C
Siedepunkt 65,0 °C
CAS 811-98-3
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Güte NMR