Learn More
Methanol, getrocknet, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10149610 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10149610 2.5 l Glas 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10149610 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9049.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.82 €
    152.64 € / 2.5 Liter
    Sparen 33.18 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz in Labor und Industrie übertreffen, mit einem Maximum von 0.01 % H2O.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Erfüllt die Reagenzspezifikationen für USP/NF für die Verwendung in der pharmazeutischen Verarbeitung und der Herstellung von Rezepturgemischen
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -97,8 °C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Aussehen Klar
Dichte 0,79 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 6 - 36 Vol %
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 240 °C
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001 %
Titrierbare Säure Max. 0,0003 mEq/g
Summenformel CH4O
Titrierbare Base Max. 0,0002 mEq/g
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 16,9 kPa
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser Max. 0,01 %
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Siedepunkt 64 °C
Löslichkeitsinformationen Mischbar in Äther, Benzol, Ethanol; Chloroform löslich in Aceton
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formelmasse 32,04 g/mol
Reinheit (%) ≥99,8 %
Güte BÄCKER ANALYZED