Learn More
Methanol, für HPLC, Gradient Grade, ACS, Solstice
Artikelnummer. 16695883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 L
Packungsgröße:
1000 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695883 1000 L 1000 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16695883 Lieferant Chromasolv Lieferanten-Nr. 657271000L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4355.00 €
    3639.70 € / 1000 Liter
    Sparen 715.30 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0,79 g/cm³ (20 °C)
Menge 1000 L
Flammpunkt 11 °C
Summenformel CH4O
Siedepunkt 64 °C bis 65 °C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04