Learn More
Methanol, Purge und Trap, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Product Code. 15554055 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Unit Size:
1 Liter
Product Code. Menge unitSize
15554055 1 l 1 Liter
1 options
Product Code. 15554055
Brand: JT Baker 907702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Hochreine Lösungsmittel und Salze, die für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt wurden
Hochreine Lösungsmittel und Salze, die für Verfahren zur Extraktion/Aufkonzentrierung organischer Rückstände entwickelt wurden.
Specifications
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Namenshinweis Spülen und Auffangen
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 5.5 bis 44 Vol.-%
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 455 °C
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Summenformel CH4O
Titrierbare Säure ≤ 0.3 μeq/g
MDL-Nummer MFCD00004595
UN-Nummer 1230
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte ULTRA RESI-ANALYZED
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.