Learn More
Methanol (Purge and Trap Suitable for Volatile Organic Residue Analysis), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 30117586 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
30117586 500 mL Bernsteinfarbiges Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30117586 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A453500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Unter Stickstoff verpackt. Submikron gefiltert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Namenshinweis Purge and trap suitable for volatile organic residue analysis
Farbe Farblos
Dichte 0.791g/cm³
Menge 500 mL
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Prozentgehaltsbereich ≥99.9 %
Titrierbare Säure 0.0003mEq/g max.
Titrierbare Base 0.0002mEq/g max.
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55 cP at 20°C
Wasser 0.3% max. (Karl Fischer)
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Rückstandsanalyse