Learn More
Methapyrilene, TRC
Artikelnummer. 30137658
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137658 1 g 1 Gramm
30009666 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2599981G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-80-5
Summenformel C14 H19 N3 S
Molekulargewicht (g/mol) 261.39
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(2-thienylmethyl)-, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)- (9CI), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]- (8CI), 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine, A 3322, AH 42, Dimethyl[2-[(pyridin-2-yl)[(thien-2-yl)methyl]amino]ethyl]amine, Histadryl, Lulamin, Metapyrilene, Methapyrilene, N,N-Dimethyl-N'-pyrid-2-yl-N'-2-thenylethylenediamine, N-(α-Pyridyl)-N-(α-thenyl)-N',N'-dimethylethylenediamine, Paradormalene, Pyrinistab, Pyrinistol, Rest-on, Restryl, Semikon, Sleepwell, Tenalin, Thenylene, Thenylpyramine, Thionylan
IUPAC-Name N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophen-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methapyrilene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N3S/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3
Formelmasse 261.13
Reinheit (%) >95%