Learn More
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagenz (TMPAH)
Artikelnummer. 11597851 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
12 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11597851 12 x 1 ml 12 Stück
11507690 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11597851 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS49301
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ MethElute™ Reagenz (TMPAH) für die genaue und empfindliche Säulenmethylierung.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ MethElute™ Reagenz (TMPAH) für die genaue und empfindliche Säulenmethylierung und den Nachweis durch GC-Analyse. Es eignet sich ideal für die quantitative Methylierung und den Nachweis von Barbituraten, Sedativa, Xanthinbasen, phenolischen Alkaloiden und Phenytoin, da es einen einzigen quantitativen Peak für jede Substanz erzeugt. Bei Erhitzung des Reagenzes mit medikamentenhaltigen Extrakten, Serum oder Urin werden die Medikamente, die reaktive Amino-, Hydroxyl- oder Carboxylfunktionen enthalten, an den reaktiven Stellen methyliert.
Leistungsdaten
Die Genauigkeit ist vergleichbar mit der des UV/TLC-Verfahrens oder besser (GC ist UV/TLC bei Vorhandensein von Phenobarbitol und Phenytoin überlegen)
Hohe Präzision, mit einem Variationskoeffizienten von maximal 5 %
Hohe Empfindlichkeit; Barbiturate können bis zu 0,2 mg/dl nachgewiesen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Entzündlich, giftig
Standardkomponenten Trimethylaniliniumhydroxid in Methanol
Standardkonzentration 0,2 M
Menge 12 x 1 ml
Lagerung Raumtemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MethElute Reagent (TMPAH)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol