missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methiocarb-d3 (N-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methiocarb D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1581694-94-1 |
| Summenformel | C11 2H3 H12 N O2 S |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Methiocarb D3 (N-methyl D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6 H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1 |
| IUPAC-Name | (3,5-dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.33 |
| Formelmasse | 228.1012 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur