missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Antibody (S07-6C1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621875 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621875 50 μg 50 Mikroliter
18640525 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621875

Marke: Novus Biologicals NBP31988950ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Monoclonal antibody specifically detects Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Methionine Aminopeptidase 2/METAP2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S07-6C1
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias eIF-2-associated p67 homolog, Initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein, MAP 2, MAP2, MetAP 2, methionine aminopeptidase 2, methionyl aminopeptidase 2, MNPEP, p67, p67EC 3.4.11.18, P67EIF2, Peptidase M 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 (Uniprot # P50579)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10988
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.