missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18679756 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18679756 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18679756

Marke: Novus Biologicals™ NBP305513PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 10988
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Menge 100 μl
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias eIF-2-associated p67 homolog, Initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein, MAP 2, MAP2, MetAP 2, methionine aminopeptidase 2, methionyl aminopeptidase 2, MNPEP, p67, p67EC 3.4.11.18, P67EIF2, Peptidase M 2
Gensymbol METAP2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-05513. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Form Purified
Forschungskategorie Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Methionine Aminopeptidase 2/METAP2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.