Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholin-Kontrollfutter (pelletiert), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Methionin/Cholin-Kontrollfutter (MCCD) löst die Auflösung hepatischer Entzündungen und fibrotischer Reaktionen und Hepatozyten-Apoptose aus, was darauf hindeutet, dass McDD-induzierte Steatohepatitis ebenfalls reversibel ist
- CD-Futter wird in nicht-alkoholischen Steatohepatitis-Studien verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tierfutter |
| Format | Pellets |
| Menge | 20 kg |
| Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |