Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholin-arme Diät, Pellets
Artikelnummer. 11455365 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
20 Kilogramm
50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Packungsgröße
11455365 50 kg 50 Kilogramm
11445365 20 kg 20 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455365 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0296043950
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Methionin/Cholin-defiziente Pelletdiät wird verwendet, um die Induktion der nichtalkoholischen Steatohepatitis in experimentellen Modellen und deren Entwicklungswege zu untersuchen.
  • Nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) wurde durch eine Methionin/Cholin-Mangel-Diät (MCD-Diät) bei Mäusen über einen Zeitraum von bis zu 5 Wochen induziert
  • NASH ist eine Erkrankung mit hoher Inzidenz, schwieriger Diagnose und bisher noch keiner wirksamen Behandlung.
  • Die MCD-Diät wird also verwendet, um die Induktion der nichtalkoholischen Steatohepatitis in experimentellen Modellen und ihre Entwicklungswege zu untersuchen.
Spezifikation
Produkttyp Cholinmangeldiät
Format Pellets
Verpackungsmenge 50 kg
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern (15°C bis30°C)
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.