Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 600μg/ml |
| Endrinaldehyd | 7421-93-4 | 600μg/ml |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 600μg/ml |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 600μg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200μg/ml |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200μg/ml |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200μg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 200μg/ml |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 200μg/ml |
| Aldrin | 309-00-2 | 100μg/ml |
| alpha-BHC | 319-84-6 | 100μg/ml |
| beta-BHC | 319-85-7 | 100μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 100μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 100μg/ml |
| Heptachlor | 76-44-8 | 100μg/ml |
| Heptachlorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 100 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Analyte Mix |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | For US EPA Method 608 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 100μg/mL Aldrin; 100μg/mL α-BHC; 100μg/mL β-BHC; 100μg/mL γ-BHC; 100μg/mL δ-BHC; 600μg/mL; 4,4'-DDD; 200μg/mL 4,4'-DDE; 600μg/mL 4 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Element | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, delta-BHC, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- 608 STD MIX
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch