Learn More
Methode 8270B – Mischung aus Organophosphor-Pestiziden, 9-2 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319199 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30319199 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000364DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin
CAS 60-51-5, 298-04-4, 52-85-7, 126-68-1, 56-38-2, 298-00-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dimethoate 2000 μg/mL∣Disulfoton 2000 μg/mL∣Famphur 2000 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Thionazin 2000 μg/mL