Learn More
SPEX CertiPrep™ Method EN15662 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Artikelnummer. 15276036 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
50 ml
Menge:
100/Packung
50 Packung
50er-Pckg.
Packungsgröße:
1 Einheit
100 Packungen
50 Packungen
Artikelnummer. 15276036
Marke: SPEX CertiPrep™ ENPSA15ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Universalkits für all Ihre QuEChERS-Anwendungen
Erfüllen Sie alle Ihre QuEChERS-Anforderungen mit Kits für allgemeine Anwendungen, die für die Entfernung polarer organischer Säuren geeignet sind, einige niedrige bis mäßige Mengen an Zucker und Lipiden.
  • Europäische Methoden (EN-Methode 15662)
Spezifikation
Sorbens 150 mg PSA, 900 mg MgSO4
Typ PSA-dispersive SPE-Aufreinigungsröhrchen
Volumen (metrisch) 50 ml
Verfahren EN 15662
Menge 50 Packung