Learn More
SPEX CertiPrep™ Method EN15662 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
50 ml
Menge:
100/Packung
50 Packung
50er-Pckg.
Packungsgröße:
1 Einheit
100 Packungen
50 Packungen
Beschreibung
Erfüllen Sie alle Ihre QuEChERS-Anforderungen mit Kits für allgemeine Anwendungen, die für die Entfernung polarer organischer Säuren geeignet sind, einige niedrige bis mäßige Mengen an Zucker und Lipiden.
- Europäische Methoden (EN-Methode 15662)
Spezifikation
Spezifikation
| Sorbens | 150 mg PSA, 900 mg MgSO4 |
| Typ | PSA-dispersive SPE-Aufreinigungsröhrchen |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Verfahren | EN 15662 |
| Menge | 50 Packung |