Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methomyl |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 16752-77-5 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 78°C to 80°C |
| Synonym | S-Methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.2 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |