Learn More
Methomyl, Mikromol™
Beschreibung
Methomyl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methomyl |
| CAS | 16752-77-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methomyl |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H10 N2 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester, Du Pont 1179, Du Pont Insecticide 1179, Dunet, IN 1179, Lan Bait, Lannate, Lannate 20, Lannate 20L, Lannate 25, Lannate 90SP, Lannate D, Lannate L, Lannate LV, Mesomile, Methomyl, Methomyl SP, Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, Methyl O-(methylcarbamoyl)thiolacetohydroxamate, Methyl O-(methylcarbamyl)thiolacetohydroxamate, Metomil, Metomur, Mie Duo Wei, Nudrin, Nudrin 225, Nudrin D, S-Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, SD 14999, WL 18236 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8) |
| SMILES | CNC(=O)ON=C(C)SC |
| IUPAC-Name | methyl N-(methylcarbamoyloxy)ethanimidothioate |
| Mehr anzeigen |