missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methotrexate Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30137748
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137748 250 mg 250 Milligramm
30136121 500 mg 500 Milligramm
17963645 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260685250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 34378-65-9
Summenformel C22 H26 N8 O5
Molekulargewicht (g/mol) 482.49
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 1,5-dimethyl ester, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, dimethyl ester, L-(+)- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), Dimethyl methotrexate, Methotrexate dimethyl ester, Methotrexate Imp. J (EP)
IUPAC-Name dimethyl (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
SMILES COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methotrexate Dimethyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C22H26N8O5/c1-30(11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19)14-6-4-12(5-7-14)20(32)27-15(21(33)35-3)8-9-16(31)34-2/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,32)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1
Menge 250 mg
Formelmasse 482.2026
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.