Learn More
Methoxy(cyclooctadien)iridium(I)-Dimer, IR nominell 58 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496645 1 g 1 Gramm
15406655 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044967.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Licht-, luft- und feuchtigkeitsempfindlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12148-71-9
Summenformel C18H30Ir2O2
Molekulargewicht (g/mol) 662.87
MDL-Nummer MFCD08459360
InChI-Schlüssel SGBSCFWMCJNCRM-MIXQCLKLSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene di-mu-methoxydiiridium i, 1,5-cyclooctadiene methoxy iridium i dimer
PubChem CID 124202702
IUPAC-Name bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene); bis(methoxyiridiumylium)
SMILES CO[Ir+].CO[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich IR nominal 58 %
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Formelmasse 662.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR nominal 58 %
Physikalische Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.