Learn More
Methoxyessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429977 250 g 250 Gramm
11419977 50 g 50 Gramm
11409977 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22917.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-45-6 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Methoxyacetic acid is used in zebrafish embryotoxicity test to evaluate chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis. It is also used in industry as gelling, viscosity and stabilizer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methoxyessigsäure wird im Zebrafisch-Embryotoxizitätstest verwendet, um die chemische Toxizität nach Exposition des gesamten Wirbeltierembryos während der Embryogenese zu beurteilen. Wird auch in der Industrie als Gelier-, Viskositäts- und Stabilisatorreagenz verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-45-6
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00004308
InChI-Schlüssel RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetic acid, acetic acid, methoxy, methoxyethanoic acid, acetic acid, 2-methoxy, ch3och2cooh, methoxyacetlc acid, unii-f11t1h7q7w, methoxy acetic acid, methoxy-acetic acid, ccris 6518
PubChem CID 12251
IUPAC-Name 2-Methoxyessigsäure
SMILES COCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyacetic acid
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 1.174
pH 1.6
Siedepunkt 202°C to 204°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3OCH2CO2H
Brechungsindex 1.4165
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 635800
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 97%