Learn More
Methoxyessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30474718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474718 5 g 5 Gramm
30470143 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30474718 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2255755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-45-6
Summenformel C3 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
Synonym Acetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, methoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methoxyacetic acid, Methoxyacetic acid, Methoxyethanoic acid, NSC 7300
IUPAC-Name 2-Methoxyessigsäure
SMILES COCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyacetic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formelmasse 90.0317