Learn More
Methoxycarbonylsulfenylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044063
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11376896 1 g 1 Gramm
11386896 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11376896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04350.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126.554 g/mol
Methoxycarbonylsulfenyl chloride is used to prepare 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanine by reacting with L-cysteine. Further, it is used in the synthesis of 3-2 pyridinyldithio propanoic acid hydrazide (PDPH). It serves as an important heterobifunctional crosslinker, which is a crosslinker used to make macromolecule-drug conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methoxycarbonylsulfenylchlorid wird zur Herstellung von 3-[(Methoxycarbonyl)dithio]-L-Alanin durch Reaktion mit L-Cystein verwendet. Des weiteren wird es bei der Synthese von 3-2 Pyridyl-dithio-Propionsäurehydrazid (PDPH) verwendet. Es dient als wichtiger heterobifunktionaler Crosslinker, der ein Crosslinker ist, der zur Herstellung von Makromolekül-Medikamenten-Konjugaten verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26555-40-8
Summenformel C2H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 126.554
MDL-Nummer MFCD00013648
InChI-Schlüssel TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
IUPAC-Name Methylchlorsulfanylformat
SMILES COC(=O)SCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Dichte 1.398
Siedepunkt 73°C to 74°C (100 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 1 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1849908
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichlormethane.
Formelmasse 126.56
Reinheit (%) 95%