Learn More
Methoxyfluran, TRC
Artikelnummer. 30478464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478464 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2626751G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxyflurane
CAS 76-38-0
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C3 H4 Cl2 F2 O
Menge 1 g
Synonym Dichloro-2,2-difluoro-2-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl Methyl Ether, Analgizer, Anecotan, DA 759, Inhalan, Methoflurane, Methoxane, Methoxyfluran, Methoxyflurane, Methyl 1,1-difluoro-2,2-dichloroethyl ether, Metofane, Metoxfluran, Metoxifluran, NSC 110432, Penthrane, Pentran, Pentrane
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
SMILES COC(F)(F)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-1,1-Difluor-1-Methoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 164.97
Formelmasse 163.9607
Reinheit (%) >95