Learn More
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid, TRC
Artikelnummer. 30481430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481430 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219615250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Summenformel C14 H15 O2 P
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
SMILES COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 246.242
Formelmasse 246.081