Learn More
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 4455-77-0 |
| Summenformel | C14 H15 O2 P |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| SMILES | COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.242 |
| Formelmasse | 246.081 |